Merck
COM448669164
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2,5-dichloro-4-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.91
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2,5-dichloro-4-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c1-3-4(8)2-10-6(9)5(3)7/h2H,1H3
InChI Key
IYPSPDXCNYJFTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1968
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1968
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)