Merck
COM448669151
Combi-Blocks, Inc.
2-Benzamido-5-bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.2
MDL番号:
Iupac Name
N-(5-bromo[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H8BrN3OS/c14-10-7-6-9-12(16-10)19-13(15-9)17-11(18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,15,17,18)
InChI Key
NLYDSXYSVWSSSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1936
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1936
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)