Merck
COM448668915
Combi-Blocks, Inc.
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.18
MDL番号:
Iupac Name
8-fluoro-4-methyl-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-6-5-9(13)12-10-7(6)3-2-4-8(10)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
PIKVISKCXVJRDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1418
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1418
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)