Merck
COM448668603
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-3-iodobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.1
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopropyl-3-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C10H10INO/c11-8-3-1-2-7(6-8)10(13)12-9-4-5-9/h1-3,6,9H,4-5H2,(H,12,13)
InChI Key
DLBMAYNAZULIMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4164
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4164
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)