Merck
COM448666113
Combi-Blocks, Inc.
2-(Ethylamino)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
CXGFWBPQQXZELI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6149
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-6149
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)