Merck
COM448666015
Combi-Blocks, Inc.
Trichloroacetic acid 2-ethoxyethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.49
MDL番号:
Iupac Name
2-ethoxyethyl trichloroacetate
Inchi Code
1S/C6H9Cl3O3/c1-2-11-3-4-12-5(10)6(7,8)9/h2-4H2,1H3
InChI Key
LEGOWVFXOHMHKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5037
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-5037
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)