Merck
COM448663592
Combi-Blocks, Inc.
2-Iodobenzenesulfonic acid dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.1
MDL番号:
Iupac Name
2-iodobenzenesulfonic acid dihydrate
Inchi Code
1S/C6H5IO3S.2H2O/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;;/h1-4H,(H,8,9,10);2*1H2
InChI Key
KTRRNQJQOURTCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2049
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-2049