Merck
COM448662520
Combi-Blocks, Inc.
Glycyl-d-threonine dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.2
MDL番号:
Iupac Name
(2R,3S)-2-[(aminoacetyl)amino]-3-hydroxybutanoic acid dihydrate
Inchi Code
1S/C6H12N2O4.2H2O/c1-3(9)5(6(11)12)8-4(10)2-7;;/h3,5,9H,2,7H2,1H3,(H,8,10)(H,11,12);2*1H2/t3-,5+;;/m0../s1
InChI Key
BFDXCPYYJSKNOU-BZNGOSNWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9444
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9444
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)