Merck
COM448660433
Combi-Blocks, Inc.
Acetaldehyde butyl 2,2,2-trifluoroethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.2
MDL番号:
Iupac Name
1-[1-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethoxy]butane
Inchi Code
1S/C8H15F3O2/c1-3-4-5-12-7(2)13-6-8(9,10)11/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
DIKMXGDAKSQQSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7195
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-7195