Merck
COM448659790
Combi-Blocks, Inc.
1,9-Dibromoperfluoro-2,5,8-trioxanonane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
507.85
MDL番号:
Iupac Name
1-[bromo(difluoro)methoxy]-2-{2-[bromo(difluoro)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}-1,1,2,2-tetrafluoroethane
Inchi Code
1S/C6Br2F12O3/c7-5(17,18)22-3(13,14)1(9,10)21-2(11,12)4(15,16)23-6(8,19)20
InChI Key
MYPXRCQEBQPETF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-6501
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-6501
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)