Merck
COM448658643
Combi-Blocks, Inc.
Boc-l-beta-methylisoleucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.32
MDL番号:
Iupac Name
(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-7-12(5,6)8(9(14)15)13-10(16)17-11(2,3)4/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1
InChI Key
WZKPSAWKRJWANR-MRVPVSSYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5277
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-5277