Merck
COM448658353
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-chloromethylbenzofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.5
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-(chloromethyl)-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C9H6BrClO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9/h1-4H,5H2
InChI Key
IGVKTJSZEQNSNH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4967
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4967
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)