Merck
COM448654073
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.96
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
Inchi Code
1S/C4H2BrF5/c1-2(5)3(6,7)4(8,9)10/h1H2
InChI Key
AAYAPGNGKQASNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0456
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-0456