Merck
COM448650629
Combi-Blocks, Inc.
1-Ethyl-7-methoxy-2-tetralone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
Iupac Name
1-ethyl-7-methoxy-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-3-11-12-8-10(15-2)6-4-9(12)5-7-13(11)14/h4,6,8,11H,3,5,7H2,1-2H3
InChI Key
IJYWCVPWBNPSIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-6767
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-6767
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)