Merck
COM448645426
Combi-Blocks, Inc.
Acetochloro-alpha-d-mannose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
366.75
MDL番号:
Iupac Name
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl chloride
Inchi Code
1S/C14H19ClO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
InChI Key
BYWPSIUIJNAJDV-DGTMBMJNSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1172
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QB-1172
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)