Merck
COM448644289
Combi-Blocks, Inc.
2-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.72
MDL番号:
Iupac Name
2-(5-chloro-2-methoxyphenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-15-12-6-5-9(13)8-10(12)11-4-2-3-7-14-11/h5-6,8,11,14H,2-4,7H2,1H3
InChI Key
NLOGRNGKMMVGMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9944
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9944