Merck
COM448643749
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.23
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4-cyclopropyl-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2S/c9-3-6-7(5-1-2-5)4-11-8(6)10/h4-5H,1-2,10H2
InChI Key
GCJLGWPBKQCVNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9309
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9309
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)