Merck
COM448642854
Combi-Blocks, Inc.
Methyl (2S)-2-aminobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2S)-2-aminobutanoate
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI Key
ZZWPOYPWQTUZDY-BYPYZUCNSA-N
保管温度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8223
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8223