Merck
COM448642737
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-isocyanopropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.14
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-isocyanopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4-9-6(8)5(2)7-3/h5H,4H2,1-2H3
InChI Key
AQUISJFHBNLTCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8090
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-8090