Merck
COM448642342
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Ethoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.29
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylphenyl ether
Inchi Code
1S/C15H14N2O/c1-2-18-13-8-6-12(7-9-13)14-11-17-10-4-3-5-15(17)16-14/h3-11H,2H2,1H3
InChI Key
BWAXYFPYNGSSKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-7571
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-7571