Merck
COM448637309
Combi-Blocks, Inc.
N-Trifluoroacetyl-l-cysteine methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2R)-3-sulfanyl-2-[(trifluoroacetyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C6H8F3NO3S/c1-13-4(11)3(2-14)10-5(12)6(7,8)9/h3,14H,2H2,1H3,(H,10,12)/t3-/m0/s1
InChI Key
VWGSQMAKRLENER-VKHMYHEASA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1384
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1384
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)