Merck
COM448635571
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-N-(methoxymethyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.14
MDL番号:
Iupac Name
N-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-N-(methoxymethyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10BrN3O3S/c1-14-5-11(15(2,12)13)7-9-3-6(8)4-10-7/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI Key
MJPNUSBHYXBRPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1949
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1949
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)