Merck
COM448635407
Combi-Blocks, Inc.
2-Benzyloxy-5-bromo-4-(N,N-dimethylamino)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(benzyloxy)-5-bromo-N,N-dimethyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C13H14BrN3O/c1-17(2)12-11(14)8-15-13(16-12)18-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,9H2,1-2H3
InChI Key
XJFSSPYYQITUEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1688
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1688
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)