Merck
COM448634384
Combi-Blocks, Inc.
4-(N-Propylaminocarbonylmethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.21
MDL番号:
Iupac Name
N-propyl-2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C17H26BNO3/c1-6-11-19-15(20)12-13-7-9-14(10-8-13)18-21-16(2,3)17(4,5)22-18/h7-10H,6,11-12H2,1-5H3,(H,19,20)
InChI Key
SMRWWMDPBDQQFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6135
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-6135
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)