Merck
COM448634205
Combi-Blocks, Inc.
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.1
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H17BFNO3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)10-6-9(8-17)7-11(18-5)12(10)16/h6-7H,1-5H3
InChI Key
MDLUJXDPEWBRKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-5683
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-5683
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)