Merck
COM448633990
Combi-Blocks, Inc.
Indole-2,3-diboronic acid, pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
369.08
MDL番号:
Iupac Name
2,3-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
Inchi Code
1S/C20H29B2NO4/c1-17(2)18(3,4)25-21(24-17)15-13-11-9-10-12-14(13)23-16(15)22-26-19(5,6)20(7,8)27-22/h9-12,23H,1-8H3
InChI Key
UUUUNJHEYZLWGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4840
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)