Merck
COM448633921
Combi-Blocks, Inc.
2-Piperazinopyridine-3-boronic acid, pinacol ester dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
362.11
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H24BN3O2.2ClH/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-6-5-7-18-13(12)19-10-8-17-9-11-19;;/h5-7,17H,8-11H2,1-4H3;2*1H
InChI Key
JRSUYHYCYIQOQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4513
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4513