Merck
COM448633864
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-2-(N,N-dimethylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.62
MDL番号:
Iupac Name
[5-chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-N,N-dimethylmethanamine
Inchi Code
1S/C15H23BClNO2/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)13-8-7-12(17)9-11(13)10-18(5)6/h7-9H,10H2,1-6H3
InChI Key
YQQGIMWHFDQUNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4235
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4235
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)