Merck
COM448632499
Combi-Blocks, Inc.
N-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.58
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5;/h6-9,15H,1-5H3;1H
InChI Key
TXWKDXZBDMPVFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1183
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1183
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)