Merck
COM448631705
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Bromobenzyloxy)oxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.15
MDL番号:
Iupac Name
4-[(4-bromobenzyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c13-11-3-1-10(2-4-11)9-15-12-5-7-14-8-6-12/h1-4,12H,5-9H2
InChI Key
UEZOWZMPPATEKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2700
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2700
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)