Merck
COM448631509
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-isopropyl-3-phenyl-DL-propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.29
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-isopropyl-3-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-9(2)14-12(15)11(13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
APBKTHZSPNCTEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2362
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2362
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)