Merck
COM448631427
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclohexyl L-Valinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.31
MDL番号:
Iupac Name
(2S)-2-amino-N-cyclohexyl-3-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C11H22N2O/c1-8(2)10(12)11(14)13-9-6-4-3-5-7-9/h8-10H,3-7,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI Key
NTLOVUMPYFDNSG-JTQLQIEISA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2244
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2244