Merck
COM448631402
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-N-t-butyl-2-fluorobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.13
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-N-(tert-butyl)-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C11H13BrFNO/c1-11(2,3)14-10(15)8-5-4-7(12)6-9(8)13/h4-6H,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
KCEOXHBWJRRKCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2208
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2208
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)