Merck
COM448631025
Combi-Blocks, Inc.
1,4-Dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.75
MDL番号:
Iupac Name
1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NS2.ClH/c1-2-7-5-6(1)8-3-4-9-6;/h7H,1-5H2;1H
InChI Key
NUHBEFICDRSGPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1617
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1617