コンテンツへスキップ
Merck

COM448631001

Combi-Blocks, Inc.

2,4-Dibromo-1-tert-butoxybenzene

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
308.01
MDL番号:

Iupac Name

2,4-dibromo-1-tert-butoxybenzene

Inchi Code

1S/C10H12Br2O/c1-10(2,3)13-9-5-4-7(11)6-8(9)12/h4-6H,1-3H3

InChI Key

VFKZCQTTXZQWAA-UHFFFAOYSA-N

保管温度

Refrigerated

Purity

98%

Country of Origin

CN

Product Link

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1578

MSDS

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1578


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)