Merck
COM448630931
Combi-Blocks, Inc.
2-((2,4-Dibromophenoxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
350.05
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2,4-dibromophenoxy)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C12H14Br2O2/c13-9-4-5-12(11(14)7-9)16-8-10-3-1-2-6-15-10/h4-5,7,10H,1-3,6,8H2
InChI Key
IYZIDIBXMQILDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1481
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1481
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)