Merck
COM448630672
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl 4-(4-bromopyrazol-1-yl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
342.22
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)-N-cyclopropylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H12BrN3O2S/c13-9-7-14-16(8-9)11-3-5-12(6-4-11)19(17,18)15-10-1-2-10/h3-8,10,15H,1-2H2
InChI Key
JXCHVMFLGDMUOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1114
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)