Merck
COM448630183
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.14
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO3S/c1-10-14(11,12)8-5-6(9)3-4-7(8)13-2/h3-5,10H,1-2H3
InChI Key
KZNYMPXBNITLOQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0308
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0308
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)