Merck
COM448630027
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-2-ethylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.06
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-2-ethylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-3-6(7,4-2)5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
CBRCMTPPRWRXJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OS-7959
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OS-7959