Merck
COM448628757
Combi-Blocks, Inc.
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.62
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-amino-2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FNO.ClH/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9;/h2-4H,10H2,1H3;1H
InChI Key
CDDLMWGEHLGCLL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-9863
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OR-9863
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)