Merck
COM448623194
Combi-Blocks, Inc.
Lithium triisopropyl 2-(6-chloropyridyl)borate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.55
MDL番号:
Iupac Name
lithium (6-chloropyridin-2-yl)triisopropoxyborate
Inchi Code
1S/C14H24BClNO3.Li/c1-10(2)18-15(19-11(3)4,20-12(5)6)13-8-7-9-14(16)17-13;/h7-12H,1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
NCCGRSWODPTLLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LT-8885
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LT-8885
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)