Merck
COM448623179
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-6-(2-methylpropoxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.24
MDL番号:
Iupac Name
2-isobutoxy-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-8(2)7-12-10-6-4-5-9(3)11-10/h4-6,8H,7H2,1-3H3
InChI Key
UDDLFUXNJXEGCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1223
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1223
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)