Merck
COM448623153
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(N-isopropylmethanesulfonamido)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.34
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(N-isopropylmethylsulfonamido)benzoate
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-9(2)13(18(4,15)16)11-7-5-10(6-8-11)12(14)17-3/h5-9H,1-4H3
InChI Key
XVZINPUOUPOQAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1184
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1184