Merck
COM448623145
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-(N-ethylmethanesulfonamido)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.31
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-[ethyl(methylsulfonyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-4-12(17(3,14)15)10-8-6-5-7-9(10)11(13)16-2/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
CLROIUFAUJYHFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1171
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1171
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)