Merck
COM448622884
Combi-Blocks, Inc.
N-Cbz-N'-propyl-DL-phenylglycinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.4
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 2-oxo-1-phenyl-2-(propylamino)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C19H22N2O3/c1-2-13-20-18(22)17(16-11-7-4-8-12-16)21-19(23)24-14-15-9-5-3-6-10-15/h3-12,17H,2,13-14H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
InChI Key
MSIHZKDZXGXUDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0810
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0810
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)