Merck
COM448622874
Combi-Blocks, Inc.
Z-DL-Phg-NHMe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.34
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 2-(methylamino)-2-oxo-1-phenylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H18N2O3/c1-18-16(20)15(14-10-6-3-7-11-14)19-17(21)22-12-13-8-4-2-5-9-13/h2-11,15H,12H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)
InChI Key
UGHGIMCMYBAGKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0798
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0798
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)