Merck
COM448622822
Combi-Blocks, Inc.
(3-{4-[(piperidin-1-yl)carbonyl]phenyl}phenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.39
MDL番号:
Iupac Name
[4'-(1-piperidinylcarbonyl)[1,1'-biphenyl]-3-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C20H21NO3/c22-19(23)14-15-5-4-6-18(13-15)16-7-9-17(10-8-16)20(24)21-11-2-1-3-12-21/h4-10,13H,1-3,11-12,14H2,(H,22,23)
InChI Key
KMYKGIFEUAGYQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0637
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0637
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)