Merck
COM448622648
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Fluoro-5-methoxyphenyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.24
MDL番号:
Iupac Name
3'-fluoro-5'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10FNO/c1-17-14-7-12(6-13(15)8-14)11-4-2-3-10(5-11)9-16/h2-8H,1H3
InChI Key
CXEOOXQBMHIRRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0371
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0371
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)