Merck
COM448622639
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Fluoro-4-carbonylphenyl)phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.25
MDL番号:
Iupac Name
4'-(carboxymethyl)-3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11FO4/c16-13-8-11(5-6-12(13)15(19)20)10-3-1-9(2-4-10)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
PBESKXBTMHDEDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0361
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0361
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)