Merck
COM448622636
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloro-4-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.66
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2'-(trifluoromethoxy)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H8ClF3O3/c15-11-7-8(5-6-10(11)13(19)20)9-3-1-2-4-12(9)21-14(16,17)18/h1-7H,(H,19,20)
InChI Key
BFKFRIGCWWRDCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0353
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0353